Fortfahren mit
T9128
Trypsin inhibitor
lyophilized powder, suitable for inhibition assay
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 337,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.180,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
EC Number:
232-906-9
MDL number:
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean), lyophilized powder
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
type
Type II-S
form
lyophilized powder
mol wt
20,100 Da
technique(s)
inhibition assay: suitable
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow, phosphate buffer: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL, serum-free medium: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Dieser Inhibitor wirkt gegen Trypsin und in geringerem Maß auch gegen Chymotrypsin und Plasmin. Er hemmt auch Proteasen mit ähnlichen Mechanismen wie Trypsin, Plasmakallikrein und Gerinnungsfaktor X. Der Trypsininhibitor wirkt nicht gegen Metallproteasen, gewebebasiertes Kallikrein, Säureproteasen oder Thioproteasen. Dieser Inhibitor wirkt, indem er einen 1:1-stöchiometrischen Komplex mit der proteaseaktiven Stelle bildet und anschließend eine einzelne Arginin-Isoleucin-Bindung an dem Inhibitor spaltet. Die Hemmung ist sowohl reversibel als auch pH-Wert-abhängig.
Preparation Note
Der Trypsininhibitor ist zu 10 mg/ml in Wasser und Phosphatpuffern löslich. Er ist in Balanced Salt Solutions zu 1 mg/ml und in serumfreien Medien löslich. Konzentrierte Lösungen von mehr als 10 mg/ml können trüb und gelblich bis bernsteinfarben sein. Nach der Trypsinisierung von Zellen in 1 ml Trypsininhibitorlösung zu 1 mg/ml für jeden ml Trypsinlösung für die Dissoziation erneut suspendieren. Die Zellsuspension sollte anschließend bei 1.000 U/min zentrifugiert werden, um ein Zellpellet zu bilden.
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Analysis Note
Ein mg Trypsininhibitor hemmt die Aktivität von mindestens 1,0 mg Trypsin, ca. 10.000 BAEE-Einheiten/mg Trypsin.
Other Notes
Der Sojabohnen-Trypsininhibitor ist ein monomeres Protein, das 181 Aminosäure-Rückstände in einer einzelnen Polypeptidkette enthält, die durch zwei Disulfidbrücken vernetzt ist.
Eine Trypsin-Einheit erzeugt ein ΔA253 von 0,001 pro Minute mit BAEE als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 und einer Temperatur von 25 °C; Reaktionsvolumen 3,2 mL, 1 cm Lichtweg.
Eine Trypsineinheit = A253 von 0,001 je Minute mit N-Alpha-benzoyl-L-argininethylester (BAEE) als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T900393620T6522
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, phosphate buffer: 10 mg/mL, serum-free medium: soluble, concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow, water: 10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL, phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml), soluble
solubility
0.1 M phosphate pH 7.6: 5 mg/mL, clear, colorless to almost colorless
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. how long can STI solution be stable in -20degC?
    1 answer
    1. This material may be stored in solution for up to 1 year at -20°C. Please see the link below to review product T7659, the prepared 1X Trypsin Inhibitor Solution in DPBS:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t7659
      Helpful?
  2. Is this product suitable for cell culture
    1 answer
    1. This product has not been tested for use in cell culture. However, this item has been used in cell culture applications by other researchers. Please see the link below to review one example:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4138974/
      Please see the links below to review two cell culture tested product options currently available:
      T6522, powder, BioReagent, suitable for cell culture
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t6522
      T6414, solution, sterile-filtered, suitable for, suitable for cell culture
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/t6414
      Helpful?
  3. What is the molecular weight and amino acid sequence of trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)?
    1 answer
    1. Soybean trypsin inhibitor is a mixture of the three types. We have not characterized our trypsin inhibitor products in terms of how much of each of the three types may be present. All three have a molecular weight of between 20,000 and 20,200 daltons, so one might use 20,100 daltons as an average.The three types vary in the amino acids at a few positions. The detailed summary of the three types (or variants) was published in the following linked reference:     J. Biochem. (Japan), 98, 435-448 (1985).Note that the authors use Tia, Tib and Tic to indicate the three variants.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.