Fortfahren mit
T9003
Trypsin inhibitor
lyophilized powder
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 62,40
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 199,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 316,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 609,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.010,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.860,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-906-9
MDL number:
€ 62,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean), lyophilized powder
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
form
lyophilized powder
mol wt
20.1 kDa
solubility
H2O: >10 mg/mL, phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml), soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
2-8°C
Application
Trypsin wurde in einer Studie zur Bewertung der potenziellen Applikation in der Tierzellkultur einer alkalischen Protease von einem nicht toxischen Mangrovenisolat von Vibri sp. V26 verwendet. Trypsin wurde außerdem in einer Studie zur Verbesserung des Nachweises von Pilzen in eosinophilem Mucin eingesetzt. [1]
Biochem/physiol Actions
Dieser Inhibitor wirkt gegen Trypsin und in geringerem Maß auch gegen Chymotrypsin und Plasmin. Er hemmt auch Proteasen mit ähnlichen Mechanismen wie Trypsin, Plasmakallikrein und Gerinnungsfaktor X. Der Trypsininhibitor wirkt nicht gegen Metallproteasen, gewebebasiertes Kallikrein, Säureproteasen oder Thioproteasen. Dieser Inhibitor wirkt, indem er einen 1:1-stöchiometrischen Komplex mit der proteaseaktiven Stelle bildet und anschließend eine einzelne Arginin-Isoleucin-Bindung an dem Inhibitor spaltet. Die Hemmung ist sowohl reversibel als auch pH-Wert-abhängig.
Preparation Note
Der Trypsininhibitor ist zu 10 mg/ml in Wasser und Phosphatpuffern löslich. Er ist in Balanced Salt Solutions zu 1 mg/ml und in serumfreien Medien löslich. Konzentrierte Lösungen von mehr als 10 mg/ml können trüb und gelblich bis bernsteinfarben sein. Nach der Trypsinisierung von Zellen in 1 ml Trypsininhibitorlösung zu 1 mg/ml für jeden ml Trypsinlösung für die Dissoziation erneut suspendieren. Die Zellsuspension sollte anschließend bei 1.000 U/min zentrifugiert werden, um ein Zellpellet zu bilden.
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Analysis Note
Ein mg Trypsininhibitor hemmt 1,0–3,0 mg Trypsin mit einer Aktivität von ca. 10.000 BAEE-Einheiten je mg Protein.
Other Notes
Der Sojabohnen-Trypsininhibitor ist ein monomeres Protein, das 181 Aminosäure-Rückstände in einer einzelnen Polypeptidkette enthält, die durch zwei Disulfidbrücken vernetzt ist.
Eine Trypsin-Einheit erzeugt ein ΔA253 von 0,001 pro Minute mit BAEE als Substrat bei pH 7,6 bei 25 °C; Reaktionsvolumen 3,2 mL, 1 cm Lichtweg.
Eine Trypsineinheit = A253 von 0,001 je Minute mit N-Alpha-benzoyl-L-argininethylester (BAEE) als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9128SRE0044T6522
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
400
Quality Level
300
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: >10 mg/mL, soluble, phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml)
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow, phosphate buffer: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL, serum-free medium: soluble
solubility
0.067 M sodium phosphate buffer, pH 7.6: 1 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble
mol wt
20.1 kDa
mol wt
20,100 Da
mol wt
20 kDa
mol wt
20.1 kDa
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. what is the time period for "short term storage" at 4C after reconstitution of the powder?
    1 answer
    1. In general, 'short term storage' refers to the material being stable for a period of days to weeks. In order to assure optimum performance, the end user may want to discontinue use of solutions stored refrigerated for 1 week or more as the loss of activity over time has not been investigated.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight and amino acid sequence of trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)?
    1 answer
    1. Soybean trypsin inhibitor is a mixture of the three types. We have not characterized our trypsin inhibitor products in terms of how much of each of the three types may be present. All three have a molecular weight of between 20,000 and 20,200 daltons, so one might use 20,100 daltons as an average.The three types vary in the amino acids at a few positions. The detailed summary of the three types (or variants) was published in the following linked reference:     J. Biochem. (Japan), 98, 435-448 (1985).Note that the authors use Tia, Tib and Tic to indicate the three variants.
      Helpful?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.