Fortfahren mit
T6522
Trypsin-Inhibitor aus Glycine max (soybean)
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)
Synonym(e):
Hageman Faktor-Inhibitor, Popkorn-Inhibitor, SBTI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 63,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 378,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 724,00
5 x 100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 724,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 812,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.600,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-906-9
NACRES:
NA.75
MDL number:
Specific activity:
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
Biological source:
Glycine max (soybean)
Concentration:
10 mg/mL
€ 63,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Glycine max (soybean)
Quality Segment
type
Type I-S
product line
BioReagent
form
powder
specific activity
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
mol wt
20.1 kDa
concentration
10 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Dieses Produkt wurde für Zellkulturanwendungen geprüft. Trypsin wurde in einer Studie zur Beurteilung der potenziellen Anwendung einer alkalischen Protease aus einem nicht toxigenen Mangrovenisolat von Vibri sp. V26 in Tierzellkulturen eingesetzt. Trypsin wurde außerdem in einer Studie zur Verbesserung des Nachweises von Pilzen in eosinophilem Mucin eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Dieser Inhibitor wirkt gegen Trypsin und in geringerem Maß auch gegen Chymotrypsin und Plasmin. Er hemmt auch Proteasen mit ähnlichen Mechanismen wie Trypsin, Plasmakallikrein und Gerinnungsfaktor X. Der Trypsininhibitor wirkt nicht gegen Metallproteasen, gewebebasiertes Kallikrein, Säureproteasen oder Thioproteasen. Dieser Inhibitor wirkt, indem er einen 1:1-stöchiometrischen Komplex mit der proteaseaktiven Stelle bildet und anschließend eine einzelne Arginin-Isoleucin-Bindung an dem Inhibitor spaltet. Die Hemmung ist sowohl reversibel als auch pH-Wert-abhängig.
Preparation Note
Der Trypsininhibitor ist zu 10 mg/ml in Wasser und Phosphatpuffern löslich. Er ist in Balanced Salt Solutions zu 1 mg/ml und in serumfreien Medien löslich. Konzentrierte Lösungen von mehr als 10 mg/ml können trüb und gelblich bis bernsteinfarben sein. Nach der Trypsinisierung von Zellen in 1 ml Trypsininhibitorlösung zu 1 mg/ml für jeden ml Trypsinlösung für die Dissoziation erneut suspendieren. Die Zellsuspension sollte anschließend bei 1.000 U/min zentrifugiert werden, um ein Zellpellet zu bilden.
Lösungen können eine Aktivität behalten, wenn sie kurzzeitig bei 2–8 °C gelagert werden. Lösungen sind in gefrorenen Aliquoten bei -20 °C stabil.
Analysis Note
Ein mg Trypsininhibitor hemmt 1,0 bis 3,0 mg Trypsin mit einer Aktivität von ~10.000 BAEE-Einheiten je mg Protein.
Other Notes
Der Sojabohnentrypsininhibitor ist ein monomeres Protein, das 181 Aminosäurenreste in einer einzelnen Polypeptidkette, die mit zwei Disulfidbrücken vernetzt ist, enthält.
Eine Trypsin-Einheit erzeugt ein ΔA253 von 0,001 je Minute mit BAEE als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 bei 25 °C; Reaktionsvolumen 3,2 ml, 1 cm Lichtweg.
Eine Trypsineinheit = A253 von 0,001 je Minute mit N-Alpha-benzoyl-L-argininethylester (BAEE) als Substrat bei einem pH-Wert von 7,6 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2327T9003T6414
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
BioUltra, lyophilized powder, ≥95% (Kunitz inhibitor, SDS-PAGE)
description
lyophilized powder
description
solution, sterile-filtered, suitable for, suitable for cell culture
specific activity
(One mg will inhibit 1.0-3.0 mg of trypsin with activity of approx. 10,000 BAEE units per mg protein.)
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
biological source
Glycine max (soybean)
concentration
10 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
10 mg/mL
form
powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
solution
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, serum-free medium: soluble
solubility
-
solubility
H2O: >10 mg/mL, phosphate buffer: >10 mg/mL (hazy above 10 mg/ml), soluble
solubility
balanced salt solution: 1 mg/mL, concentrate: >10 mg/mL, hazy, amber-yellow, phosphate buffer: 10 mg/mL, water: 10 mg/mL, serum-free medium: soluble
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What is the molecular weight and amino acid sequence of trypsin inhibitor from Glycine max (soybean)?
    1 answer
    1. Soybean trypsin inhibitor is a mixture of the three types. We have not characterized our trypsin inhibitor products in terms of how much of each of the three types may be present. All three have a molecular weight of between 20,000 and 20,200 daltons, so one might use 20,100 daltons as an average.The three types vary in the amino acids at a few positions. The detailed summary of the three types (or variants) was published in the following linked reference:     J. Biochem. (Japan), 98, 435-448 (1985).Note that the authors use Tia, Tib and Tic to indicate the three variants.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review