Fortfahren mit
T1126
Thyroglobulin aus Schweineschilddrüse
powder
Synonym(e):
TG human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 247,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 697,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-721-3
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
Porcine thyroid
Mol wt:
~670 kDa
€ 247,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine thyroid
Quality Segment
form
powder
mol wt
~670 kDa
composition
Iodine, ≥0.3%
nitrogen analysis
14.0-17.5% total
technique(s)
protein purification: suitable
ash
≤4%
pI 
4.58
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... TG(100156471)
Biochem/physiol Actions
Thyroglobulin has been shown to regulate the transcription of iodide porters including sodium iodide symporter and pendrin. [1]
Thyroglobulin is a major protein involved with iodine metabolism. It consists of an iodine-containing protein that is stored in the thyroid gland and is converted into circulating thyroxines when the thyroid is stimulated by TSH (Thyroid Stimulating Hormone) from the pituitary. Thyroglobulin is often used as a carrier protein for the production of antibodies. Its advantage as a carrier protein comes from its large number of tyrosine residues that can be used for conjugation using the diazo reaction.
Preparation Note
When reconstituted in water (20 mg/ml), a turbid solution with some insolubles is observed.
Other Notes
Electrophoretically heterogeneous.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1001T9145609310
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
-
biological source
Porcine thyroid
biological source
bovine thyroid
biological source
bovine thyroid
biological source
bovine thyroid
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
mol wt
~670 kDa
mol wt
~670 kDa
mol wt
~670 kDa
mol wt
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... TG(100156471)
Gene Information
cow ... TG(280706)
Gene Information
cow ... TG(280706)
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T1126-500MG04061833493496
T1126-1G04061826658659
T1126-100MG04061833435281