Fortfahren mit
T1001
Thyroglobulin aus Rinderschilddrüse
powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
Synonym(e):
Globulins thyro, Thyractin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 234,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 603,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.390,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.030,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-721-3
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥90% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
bovine thyroid
Mol wt:
~670 kDa
€ 234,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine thyroid
Quality Segment
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
mol wt
~670 kDa
composition
Iodine, ≥0.20%
nitrogen analysis
13.0-16.0% total
ash
≤4%
solubility
H2O: 20 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... TG(280706)
Application
Wird oft als Träger-Protein für die Produktion von Antikörpern eingesetzt. Sein Vorteil ist die große Zahl von Tyrosinresten, die für die Konjugation in Diazo-Reaktionen verwendet werden können.
Bovine thyroglobulin was shown to stimulate proliferation in rat thyroid follicular cells as well as in primary porcine thyroid epithelial cells. This effect was mediated through PI3K signaling.
Biochem/physiol Actions
Iodine-containing protein that is stored in the thyroid gland. Converted into circulating thyroxines when the thyroid is stimulated by thyroid-stimulating hormone (TSH) from the pituitary. Because its expression is unique to the thyroid, it is a sensitive indicator of recurrence or metastasis of thyroid cancer that has been treated by thyroid ablation.
Bovine thyroglobulin is a large, tetrameric glycoprotein produced in the thyroid gland as a precursor to thyroid hormones. Its large size and absence from plasma under normal conditions makes it very immunogenic and reduces the chance that antibodies to this carrier protein will cross-react with plasma proteins in immunoassays. Haptens may be conjugated to thyroglobulin via accessible secondary amines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9145609310609312
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
-
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (PAGE)
biological source
bovine thyroid
biological source
bovine thyroid
biological source
bovine thyroid
biological source
human thyroid
mol wt
~670 kDa
mol wt
~670 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 20 mg/mL
solubility
-
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)