Fortfahren mit
T9145
Thyroglobulin aus Rinderschilddrüse
(For Gel Filtration Chromatography)
Synonym(e):
Tg
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-721-3
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
powder
Biological source:
bovine thyroid
Mol wt:
~670 kDa
€ 186,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine thyroid
Quality Segment
form
powder
mol wt
~670 kDa
technique(s)
bioconjugation: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... TG(280706)
Application
Thyroglobulin wird für die Aufreinigung und Charakterisierung von Antikörpern verwendet. Thyroglobulin wird in Studien zur Beurteilung der Überwachung von differenziertem Schilddrüsenkrebs eingesetzt und genutzt, um präzise diagnostische Hilfsmittel für Patienten mit autoimmunen Schilddrüsenerkrankungen zu entwickeln.
Wird oft als Träger-Protein für die Produktion von Antikörpern eingesetzt. Sein Vorteil ist die große Zahl von Tyrosinresten, die für die Konjugation in Diazo-Reaktionen verwendet werden können.
Biochem/physiol Actions
Iodine-containing protein that is stored in the thyroid gland. Converted into circulating thyroxines when the thyroid is stimulated by thyroid-stimulating hormone (TSH) from the pituitary. Because its expression is unique to the thyroid, it is a sensitive indicator of recurrence or metastasis of thyroid cancer that has been treated by thyroid ablation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T1001T1126609310
description
(For Gel Filtration Chromatography)
description
powder, ≥90% (agarose gel electrophoresis)
description
powder
description
-
technique(s)
bioconjugation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
biological source
bovine thyroid
biological source
bovine thyroid
biological source
Porcine thyroid
biological source
bovine thyroid
mol wt
~670 kDa
mol wt
~670 kDa
mol wt
~670 kDa
mol wt
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
lyophilized solid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... TG(280706)
Gene Information
cow ... TG(280706)
Gene Information
pig ... TG(100156471)
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello. Please, could you tell me the weight of powder in 1 vial of the product with catalog number T9145 (Thyroglobulin from bovine thyroid, 1VL). Thanks
    1 answer
    1. The vial content for this product is determined on a lot-specific basis and is reported on the Certificate of Analysis. The minimum protein content will be 35 mg/vial. A brief review of recent lots shows the average of 39 mg/vial. See the links below to review several recent Certificates:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T9145-1VL0000255415.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T9145-1VL-KCSLCN3202.pdf
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/T9145-1VLSLCM4718.pdf