Fortfahren mit
609310
Thyreoglobulin, Rinder-Schilddrüse
Synonym(e):
Thyreoglobulin, Rinder-Schilddrüse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 197,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
MDL number:
NACRES:
NA.42
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized solid
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine thyroid
€ 197,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine thyroid
Quality Segment
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Natives Thyreoglobulin, bestehend aus zwei Polypeptid-Homodimeren von je 330 kDa, gereinigt aus Rinderschilddrüse. Dieses Protein ist eine hervorragende Quelle für N-gebundene Glykane verschiedener Strukturen, einschließlich sialylierter Kernfucose und Oligomannose-Oligosaccharide. Gal-3-SO4 und GalNAc-6-SO4-Rückstände, die sich in einem einzigen, mehrfach verzweigten Glykan vom Typ Komplex befinden, wurden in Kälberthymus- und menschlichen Proteinen gefunden.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Jahr haltbar.
Other Notes
Rawitch, A.B., et al. 1993. Rev. Biochem. Biophys. 300, 271.
Spiro, R.G. und Bhoyroo, V.D. 1988. J. Biol. Chem. 263, 14351.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
609312T1001T6830
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (PAGE)
assay
≥90% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
biological source
bovine thyroid
biological source
human thyroid
biological source
bovine thyroid
biological source
human
form
lyophilized solid
form
lyophilized
form
powder
form
lyophilized solid
solubility
aqueous buffer: soluble, water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 20 mg/mL
solubility
-
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
609310-100MG04055977264531