Fortfahren mit
T0440
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, liquid
Synonym(e):
TMB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 231,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.620,00
5 x 1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 3.650,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
€ 231,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3,3′,5,5′-3,3,5,5-Tetramethylbenzidin (TMB) Flüssigsubstratsystem für ELISA, peroxidase substrate
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
TMB-Substrat ist ein chromogenes Substrat für Meerrettichperoxidase - HRP.
Application
TMB-Substrat ist für ELISA-Verfahren vorgesehen, die Meerrettichperoxidase-Konjugate einsetzen. TMB-Substrat entwickelt ein lösliches blaues Reaktionsprodukt, das bei 370 oder 655 nm abgelesen werden kann. Die Reaktion wird mit Säure gestoppt, wobei ein gelbes Reaktionsprodukt erzeugt wird, das eine genaue Intensitätsmessung bei 450 nm ermöglicht.
Hinweise zur Verwendung unseres TMB-Substrats:
  • Unser TMB-Substrat wird als gebrauchsfertiges Peroxidase-Substrat mit TMB in einem schwach sauren Puffer geliefert. Vor der Reaktion mit Peroxidase sollte das Substrat eine farblose bis leicht blau-grüne Lösung sein. Das Substratsystem erzeugt ein blaues Reaktionsprodukt mit Peroxidase.
  • Wenn der Assay-Endpunkt durch Zugabe von Säure erreicht ist, messen Sie die TMB-Substratintensität bei 450 nm.
  • Unser TMB-Substrat wird für ELISA-Verfahren (Microwell) empfohlen und wurde in verschiedenen Assays als Substrat für Meerrettichperoxidase-Antikörperkonjugat zum Nachweis von Hendravirus-Glycoprotein, Tetracosactid, sIgA und neutrophilen extrazellulären Fallen (NETs) verwendet.
  • Das 3,3′,5,5′-3,3,5,5-Tetramethylbenzidin (TMB) Flüssigsubstratsystem wird nicht für Membrananwendungen empfohlen. Da TMB-Substrat ein lösliches Reaktionsprodukt erzeugt, wird es nicht für histochemische oder Blotting-Anwendungen empfohlen.
Hinweis: TMB-Substrat ist lichtempfindlich und sollte vor direktem Sonnenlicht und UV-Lichtquellen geschützt aufbewahrt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0565T5569T4444
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54827-17-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
We have developed a novel, high-binding capacity, antibodybased resin for the depletion of twenty high abundance proteins in human plasma. The technology is a significant improvement over existing kits that remove 2, 6, or 12 proteins.
Protein Depletion for Plasma and Serum Proteomic Analysis
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
T0440-100ML04061838256393
T0440-5X1L04061838256416
T0440-1L04061838256409
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. I want to know about T0440 product concentration
    1 answer
    1. This product is a ready-to-use peroxidase substrate containing TMB in a mildly acidic buffer. The concentration of the TMB and the formulation of the buffer are considered proprietary.
      Helpful?
  2. How long should I develop? And what is the ideal OD between .1 and 1.0?
    1 answer
    1. There is no set time at which the reaction must be stopped. Depending on the peroxidase activity measured, the color may form very quickly or slowly. Kindly adhere to the instructions provided in our datasheet as closely as possible.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/277/866/t0440dat-ms.pdf
      Helpful?
  3. What is the limit of detection for Product No. T0440, the 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System used in ELISA?
    1 answer
    1. The limit of detection for Product No. T0440, the 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System used in ELISA, is specified to range from 3 to 6 pg/ml.
      Helpful?
  4. What is the difference between products T0440, 3, 3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA,  and T8665, 3,3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System?
    1 answer
    1. Both products are comparable and either one can be used in ELISA procedures. The formulations which are proprietary may have some slight differences.
      Helpful?
  5. What is the concentration of the TMB and what is the solvent in Product T0440, 3, 3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA?
    1 answer
    1. The concentration of TMB in this formulation and the identity of the solvent are considered proprietary information. The product is a ready-to-use peroxidase substrate containing TMB in a mildly acidic buffer.
      Helpful?
  6. Do I need to dilute Product T0440, 3, 3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA?
    1 answer
    1. No, the product should not be diluted.. The product is ready-to-use for ELISA applications. If the intensity of the reaction needs to be reduced, it is recommended that the antibodies or  conjugates be diluted. Usage information  is described on our data sheet.
      Helpful?
  7. Do I need to add hydrogen peroxide to Product T0440, 3, 3´,5,5´-Tetramethylbenzidine (TMB) Liquid Substrate System for ELISA?
    1 answer
    1. No hydrogen peroxide should be added to product T0440. The product, which contains  a peroxidase substrate,  already contains hydrogen peroxide.  This solution is ready to use for ELISA assays.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.