Fortfahren mit
T0565
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine
TMB membrane substrate, chromogenic, liquid
Synonym(e):
TMB membrane substrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 205,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
€ 205,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin(TMB)-Flüssigsubstratsystem für Membranen, ready to use solution
Quality Segment
form
liquid
storage temp.
2-8°C
General description
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) ist ein chromogenes Substrat für Meerrettichperoxidase(HRP)-Konjugate. Es entwickelt ein permanentes, unlösliches, dunkelblaues Reaktionsprodukt und ist zur kolorimetrischen Quantifizierung nützlich.
Application
Das 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin(TMB)-Flüssigsubstratsystem für Membranen wird wie folgt verwendet:
  • im ELISpot-Assay (Enzyme Linked Immuno Spot Assay)
  • als Substrat für die IgG-Peroxidase
  • zur Visualisierung von Immunkomplexen
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin(TMB)-Flüssigsubstratsystem für Membranen wird als chromogenes Substrat in der Western-Blot-Analyse eingesetzt. Es wird außerdem als Flüssigsubstrat in ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) eingesetzt.
Physical form
Gebrauchsfertig.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0440T9455T5569
description
ready to use solution
description
peroxidase substrate
description
-
description
peroxidase substrate
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54827-17-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)