Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
4 x 100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 319,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin-Flüssigsubstrat, besonders langsam, für ELISA, peroxidase substrate
form
liquid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form aqueous solution | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin-Flüssigsubstrat, besonders langsam, für ELISA
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
54827-17-7
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?