Merck
T4444
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, aqueous solution
Synonym(e):
TMB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 ML
€ 115,00
4 X 100 ML
€ 349,00
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidin-Flüssigsubstrat, hochempfindlich, für ELISA, ready to use solution
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
860336T55251.08622
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
aqueous solution
form
powder
form
tablet
form
solid
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses Produkt enthält 3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) in einem leicht sauren Puffer. Dieses Produkt wird als eine gebrauchsfertige Komponente geliefert. Die Schnelle-Kinetik ist um ca. 40 % schneller als herkömmliche TMB-Rezepturen. Nicht zu empfehlen für Membranen oder immunhistochemische Anwendungen, für die ein Ausfällreaktionsprodukt erforderlich ist.
Application
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidin-Flüssigsubstrat, hochempfindlich, für ELISA wurde als Substrat für die Peroxidase verwendet:
  • zur Bestimmung der Expression von synthetisiertem Hyaluronan und HAS2 (Hyaluronan-synthetisierendes Enzym) durch den Transfektanten[1]
  • für die Messung der Konzentrationen von α-Hämolysinen[2]
  • in den in der Bildgebung gebunden IgG[3]
3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin (TMB) ist ein Peroxidase-Substrat für die Verwendung in ELISA-Verfahren. Das Substrat erzeugt ein lösliches Endprodukt mit hellblauer Farbe und kann spektrophotometrisch bei 370 oder 655 nm abgelesen werden. Die TMB-Reaktion kann mit 2 M H2SO4 gestoppt (resultiert in einer gelben Farbe) und bei 450 nm abgelesen werden.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kate M Smith et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1865(8), 1114-1129 (2018-05-12)
Nuclear import involves the recognition by importin (IMP) superfamily members of nuclear localization signals (NLSs) within protein cargoes destined for the nucleus, the best understood being recognition of classical NLSs (cNLSs) by the IMPα/β1 heterodimer. Although the cNLS consensus [K-(K/R)-X-(K/R)
E6 and E7 Antibody Levels Are Potential Biomarkers of Recurrence in Patients with Advanced-Stage Human Papillomavirus-Positive Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma.
Matthew E Spector et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(11), 2723-2729 (2016-11-23)
Ruud van den Bos et al.
Behavioural pharmacology, 30(2 and 3-Spec Issue), 260-271 (2019-02-07)
Maternal stress and early life stress affect development. Zebrafish (Danio rerio) are ideally suited to study this, as embryos develop externally into free-feeding larvae. The objective of this study was therefore to assess the effects of increased levels of cortisol
The activity of hyaluronan synthase 2 is regulated by dimerization and ubiquitination
Karousou E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(31), 23647-23654 (2010)
Runhong Zhou et al.
Immunity, 53(4), 864-877 (2020-08-14)
The SARS-CoV-2 pandemic has resulted in millions of infections, yet the role of host immune responses in early COVID-19 pathogenesis remains unclear. By investigating 17 acute and 24 convalescent patients, we found that acute SARS-CoV-2 infection resulted in broad immune
Artikel
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.