Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,70 € 61,79 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 292,00 € 248,20 |
Über diesen Artikel
€ 61,79
Listenpreis€ 72,70Sparen Sie 15%assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H]3CCc4c3cc(cc4)OC(=O)N(CC)C)CC#C.N([C@@H]1CCc2c1cc(cc2)OC(=O)N(CC)C)CC#C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/2C16H20N2O2.C4H6O6/c2*1-4-10-17-15-9-7-12-6-8-13(11-14(12)15)20-16(19)18(3)5-2;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*1,6,8,11,15,17H,5,7,9-10H2,2-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t2*15-;1-,2-/m111/s1
InChI key
PRLVBVAJMQZMJN-OGOSNNLPSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition - |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color orange to red |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| SML2263-25MG | 04061835504954 |
| SML2263-5MG | 04061835504961 |