Fortfahren mit
SML2351
Dabigatran etexilate
≥98% (HPLC), thrombin inhibitor, powder
Synonym(e):
N-[[2-[[[4-[[[(Hexyloxy)carbonyl]amino]iminomethyl] phenyl]amino]methyl]-1-methyl-1H-benzimidazol-5-yl]carbonyl]-N-2-pyridinyl-β-alanine ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,70
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 458,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C34H41N7O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
627.73
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 90,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dabigatran etexilate, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCCCCC)NC(C(C=C1)=CC=C1NCC2=NC3=CC(C(N(CCC(OCC)=O)C4=NC=CC=C4)=O)=CC=C3N2C)=N
InChI
1S/C34H41N7O5/c1-4-6-7-10-21-46-34(44)39-32(35)24-12-15-26(16-13-24)37-23-30-38-27-22-25(14-17-28(27)40(30)3)33(43)41(20-18-31(42)45-5-2)29-11-8-9-19-36-29/h8-9,11-17,19,22,37H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,39,44)
InChI key
KSGXQBZTULBEEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dabigatran etexilate is a prodrug of dabigatran, a nonpeptide direct thrombin inhibitor. Dabigatron is an anticoagulant that functions by directly inhibiting both free and fibrin-bound thrombin. Dabigatron has been shown to prevent strokes in those with atrial fibrillation not caused by heart valve issues.
Nonpeptide, direct thrombin inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2370SML1768SML2657
description
≥98% (HPLC)
description
≥95% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
0.1 M HCl: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)