Fortfahren mit
SML0881
Rivastigmin -tartrat (Salz)
≥98% (HPLC), cholinesterase inhibitor, powder
Synonym(e):
ENA-713, Ethylmethyl-carbamsäure-3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenylester, N-Ethyl-N-methyl-carbamsäure-3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenylester -tartrat, S-Rivastigmin -tartrat
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 155,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H22N2O2 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 155,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Rivastigmin -tartrat (Salz), ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
InChI key
GWHQHAUAXRMMOT-RWALOXMOSA-N
General description
Rivastigmine tartrate is a cholinesterase inhibitor. It is also called as exelon.
Application
Rivastigmine tartrate has been used in cholinesterase inhibition assay.
Biochem/physiol Actions
Rivastigmin ist ein für die orale Einnahme verfügbarer, hirnpentrierender, reversibler Cholinesterase-Hemmer, der die kognitive Funktion bei Patienten mit Alzheimer- und Parkinson-Krankheit verbessert. Rivastigmin hemmt sowohl die Butyrylcholinesterase als auch die Acetylcholinesterase.
Rivastigmin ist ein für die orale Einnahme verfügbarer, hirnpentrierender, reversibler Cholinesterase-Hemmer.
Rivastigmine tartrate is used to treat Alzheimer′s disease. It helps to improve thinking ability. It helps to increase cholinergic function by inhibiting acetylcholinesterase.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Synthesis and Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y00014851604858BP1257
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Rivastigmin -tartrat (Salz)
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)