Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 187,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 742,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C21H22N3OS2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.00
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
orange to red
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C1=C(S/2)C=CC=C1)C2=C3C(N(CC)/C(S\3)=C/C4=[N+](CC)C=CC=C4)=O.[Cl-]
InChI
1S/C21H22N3OS2.ClH/c1-4-23-13-9-8-10-15(23)14-18-24(5-2)20(25)19(27-18)21-22(3)16-11-6-7-12-17(16)26-21;/h6-14H,4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1/b21-19+;
InChI key
VSKYOTRJSLYFHX-UXJRWBAGSA-M
Biochem/physiol Actions
MKT-077 is an inhibitor of mitochondrial hsp70 family member, mortalin (mot-2)n
MKT-077 is an inhibitor of mitochondrial hsp70 family member, mortalin (mot-2)n; causes selective death of cancer cells.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: soluble | solubility - |
| color orange to red | color orange to dark red | color off-white | color yellow to orange |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?