Fortfahren mit
S1129
Succinyl-Coenzym A Natriumsalz
≥85%
Synonym(e):
Succinyl CoA sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 393,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 857,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H40N7O19P3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
867.61
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
€ 393,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCSC(=O)CCC([O-])=O
InChI
1S/C25H40N7O19P3S/c1-25(2,20(38)23(39)28-6-5-14(33)27-7-8-55-16(36)4-3-15(34)35)10-48-54(45,46)51-53(43,44)47-9-13-19(50-52(40,41)42)18(37)24(49-13)32-12-31-17-21(26)29-11-30-22(17)32/h11-13,18-20,24,37-38H,3-10H2,1-2H3,(H,27,33)(H,28,39)(H,34,35)(H,43,44)(H,45,46)(H2,26,29,30)(H2,40,41,42)/p-2/t13-,18-,19-,20?,24-/m1/s1
InChI key
VNOYUJKHFWYWIR-FZEDXVDRSA-L
Application
Succinyl-Coenzym-A-Natriumsalz wird verwendet für:
  • die nicht-enzymatische In-vitro-Succinylierung von Lysin
  • als Substrat für die Adipinsäure-Biosynthese in rekombinanten E. coli [1]
  • bei der Isocitradehydrogenase(ICDH)-Behandlung zur Succinylierung von Proteinen
  • als Substrat zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik von Enzymen wie Acetat:Succinat-CoA-Transferase und 5-Aminolevulinat-Synthase (ALA-Synthase)
Biochem/physiol Actions
Succinyl-CoA ist ein Zwischenprodukt im Citronensäure-Zyklus. Es wird von α-Ketoglutarat-Dehydrogenase mittels Decarboxylierung von α-Ketoglutarat gebildet. Succinyl-CoA wird auch aus Propionyl-CoA während der β-Oxidation ungeradzahliger Fettsäuren gebildet.[2] Succinyl-CoA agiert als Vorläufer in der Hämsynthese. Es wird auch für die Oxidation von Ketonkörpern benötigt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4780C3144A9376
assay
≥85%
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
assay
≥93%
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)