Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 300,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 548,00 € 465,80 |
Über diesen Artikel
€ 300,00
Produktname
Adenosin-2′:3′-zyklisches Monophosphat Natriumsalz, ≥93%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H]4OP([O-])(=O)O[C@@H]34
InChI
1S/C10H12N5O6P.Na/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7-6(4(1-16)19-10)20-22(17,18)21-7;/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
VSDSIACSNXHGOV-MCDZGGTQSA-M
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥93% | assay ≥95% | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: 100 mg/mL |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?