Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 128,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 221,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 702,00 |
Über diesen Artikel
biological source
yeast
Quality Segment
description
cofactor for acyl transfer
product line
BioReagent
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI
1S/C21H36N7O16P3S.Na/c1-21(2,16(31)19(32)24-4-3-12(29)23-5-6-48)8-41-47(38,39)44-46(36,37)40-7-11-15(43-45(33,34)35)14(30)20(42-11)28-10-27-13-17(22)25-9-26-18(13)28;/h9-11,14-16,20,30-31,48H,3-8H2,1-2H3,(H,23,29)(H,24,32)(H,36,37)(H,38,39)(H2,22,25,26)(H
InChI key
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
Application
- im enzymatischen Assay und der Proteinbestimmung von verzweigtkettiger Aminotransferase
- im Assay für die Halogenierung von Pyrrolyl-S-Bmp1 (ein Acylträgerprotein(ACP)-Thioesterase(TE)-di-Domäne-Protein) mittels Bmp2
- als extrazelluläres Coenzym A (CoA) in In-vitro- und In-vivo-Experimenten zum Untersuchen von alternativen Routen, durch die Zellen und Organismen CoA erhalten können
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source yeast | biological source - | biological source - | biological source yeast |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥85% (spectrophotometric assay) | assay ≥85% | assay ≥85% (UV, HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coenzym A Dinatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4780-10MG | 04061833492864 |
| C4780-25MG | 04061833492871 |
| C4780-100MG | 04061833492772 |