Fortfahren mit
C3144
Coenzym A Dinatriumsalz
cofactor for acyl transfer
Synonym(e):
CoA Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 367,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.490,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.430,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H36N7O16P3S · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
767.53 (anhydrous free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
259-747-8
NACRES:
NA.51
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
form
powder
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CC(C)(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(O)([O-])=O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)C(=O)NCCC(=O)NCCS
InChI key
SYTRWOCXZXQBPW-CLVRNSBASA-M
General description
Coenzym A (CoA) ist ein essenzieller Cofaktor in lebenden Systemen und wird aus Pantothensäure (Vitamin B5) synthetisiert. Die CoA-Konzentrationen in den Mitochondrien und Peroxisomen entsprechen jeweils 2–5 mM und 0,7 mM. Zytosolisches CoA liegt im Bereich von 0,05 mM bis 0,14 mM.
Application
Coenzym A eignet sich für die Verwendung in:
  • Gylcerolipid-Biosynthese in Fettgewebe vom Schwein[1]
  • Ein Assay für die Messung der Konzentration von Alpha-methylacyl-CoA Racemase (AMACR) in menschlichen Blutproben unter Verwendung eines elektrochemischen Nanopartikel-Biosensors[2]
  • Chloramphenicol-Acetyltransferase-Assay (CAT)[3][4]
  • Synthese von Palmitoyl-CoA, die für die Palmitoylierung und Aktivierung von Proteinen für die regulierte Membranfusion erforderlich ist[5]
Biochem/physiol Actions
Coenzym A (CoA, CoASH, HSCoA) ist ein Coenzym, das die enzymatische Acylgruppen-Transferreaktionen ermöglicht und die Synthese und Oxidation von Fettsäuren unterstützt. CoA ist am Mechanismus vieler verschiedener Enzyme beteiligt. In Gegenwart von CoASH bilden organische Carboxylsäuren Acyl-CoA-Thioester, welche die Enzymerkennung ermöglichen. Das aus xenobiotischen Carboxylsäuren gebildete acyl-CoA kann die Toxizität der Verbindung verstärken, was eine zelluläre metabolische Dysfunktion zur Folge haben kann.[6] Ist an der Oxidation von Pyruvat im Krebs-Zyklus beteiligt. CoA wird für metabolische Ereignisse benötigt. Der bakterielle CoA-Signalweg ist für die antimikrobielle Entwicklung wichtig. Er vermittelt den Acylgruppen-Transfer und die Carbonyl-Aktivierung. CoA und dessen Thioester-Konzentrationen sind sehr wichtig für die zelluläre Homöostase. CoA ist auch an der Regulierung der Plättchenaggregation und Vasokonstriktion beteiligt. Es fungiert als essenzieller Cofaktor in enzymatischen Acetyltransfer-Reaktionen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4780A1625D5269
assay
≥85% (spectrophotometric assay)
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90%
assay
≥90%
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble~-50 g/L
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Coenzym A Dinatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)