Fortfahren mit
RAB0449
Cell-Based ELISA for detecting phospho-STAT4 (pTyr693) in cultured cell lines
192 assays
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
€ 859,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41116158
Gene information:
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Species reactivity:
human, mouse
Storage temp.:
−20°C
Shipped in:
wet ice
€ 859,00
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
192 assays
species reactivity
human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
General description
The Cell-Based Stat4 (pTyr693) ELISA kit is a very rapid, convenient and sensitive assay kit that can monitor the activation or function of important biological pathways in cells. It can be used for measuring the relative amount of Stat4 (pTyr693) phosphorylation and screening the effects of various treatments, inhibitors (such as siRNA or chemicals), or activators in cultured human and mouse cell lines.
Immunogen
Stat4 (pTyr693) synthetic phosphopeptide, Recombinant Human Stat4
Application
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
RAB0448RAB0452RAB0444
species reactivity
human, mouse
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human, mouse
Gene Information
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Gene Information
human ... STAT4(6775)
mouse ... STAT4(20849)
Gene Information
human ... STAT6(6778)
mouse ... STAT6(20852)
Gene Information
human ... STAT3(6774)
mouse ... STAT3(20848)
rat ... STAT3(25125)
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, capture ELISA: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
usage
192 assays
usage
96 assays
usage
96 assays
usage
96 assays
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • 5x Blocking Solution (Item F)
    SDB
  • Fixing Solution (Item D)
    SDB
  • HRP-conjugated Anti-Rabbit IgG Concentrate (Item I1)
    SDB
  • HRP-conjugated Anti-Mouse IgG Concentrate (Item I2)
    SDB
  • Uncoated Microplate
    SDB
  • Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
    SDB
  • Stop Solution
    SDB
Alle anzeigen (10)
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)