RABSTOP1
Stop Solution
Empfohlene Produkte
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
Intended for use with ELISA kits.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable