Merck
RABQUENCH
Sigma-Aldrich
Quenching Solution for Cell-based ELISA Assay (Item E)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Sonstige Hinweise
This item is for RAB series CBEL ELISA kits.
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)