Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
30 mL | Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein) | € 37,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12161703
€ 37,60
Versand in der Regel in 1 Woche. (Bei Bestellungen außerhalb der USA und Europas rechnen Sie bitte zusätzlich 1-2 Wochen für die Lieferung ein)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenshipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in - | shipped in wet ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?