Fortfahren mit
P5069
Prostaglandin F Tris-salz
synthetic, suitable for cell culture
Synonym(e):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprosta-5,13-diensäure Tris-salz, PGF−Tris
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 245,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O5 · C4H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.62
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
254-002-3
Beilstein/REAXYS Number:
4087514
MDL number:
Biological source:
synthetic
Form:
powder
Assay:
≥99%
€ 245,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
biological source
synthetic
assay
≥99%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Biochem/physiol Actions
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen.
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen. Eine positive Rückkopplung zwischen Endometrium PG F und lutealem Oxytocin ist verantwortlich für den Abschluss der Luteolyse.
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen. Stimuliert außerdem die Kontraktion der glatten Muskulatur, beispielsweise in den Bronchien, mit möglicher Beteiligung an Asthma. Dieser Effekt wird zumindest teilweise durch Tachykinin-Freisetzung vermittelt.
Prostaglandin F2α is induced by uterine-produced oxytocin and acts on the corpus luteum to cause luteolysis and inhibit progesterone production.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0424P7527P0409
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥60% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
Gene Information
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732), PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219)
Gene Information
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732), PTGER3(5733), PTGER4(5734), PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin F Tris-salz
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Matthew Elmes et al.
Physiological reports, 3(4) (2015-04-17)
Advanced maternal age of first time pregnant mothers is associated with prolonged and dysfunctional labor and significant risk of emergency cesarean section. We investigated the influence of maternal age on myometrial contractility, expression of contractile associated proteins (CAPs), and global
Kurt J Sales et al.
Biochimica et biophysica acta, 1793(12), 1917-1928 (2009-10-13)
Pro-inflammatory mediators, like prostaglandin (PG) and chemokines, promote tumourigenesis by enhancing cell proliferation, migration of immune cells and recruitment of blood vessels. Recently we showed elevated expression of the chemokine (C-X-C motif) receptor 2 (CXCR2) in endometrial adenocarcinomas localized to
Daniel M Kozink et al.
Theriogenology, 58(5), 1039-1045 (2002-09-06)
The objective was to determine if i.m. treatments of lutalyse (PGF2alpha; dinoprost tromethamine salt) expedited the training of sexually inexperienced boars for semen collection. Lean-type, terminal-line boars (n = 40; 177.4 +/- 2.4 day of age and 112.8 +/- 2.0
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P5069-1MG04061834375685