Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 398,00 |
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.620,00 |
10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.410,00 |
Über diesen Artikel
biological source
synthetic
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
potency
0.25-100 ng/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
acetone: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
InChI key
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Gene Information
human ... PTGER1(5731), PTGER2(5732), PTGER3(5733), PTGER4(5734), PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216), Ptger2(19217), Ptger3(19218), Ptger4(19219)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
The effect of PGE2 on the immune system is mixed. It inhibits T cell activation in vitro, suggesting it is an immunosuppressant. However, in vivo, it appears to effect expansion of the Th17 subset and differentiation of the Th1 subset of T helper cells, marking it as an immunoactivator.
Am meisten biologisch aktives Prostaglandin. PGE2 leitet die zervikale Reifung und Geburt ein; lindert die durch Bradykinin induzierte Vasodilatation; reguliert die Adenylcyclase. Tumorzellen, die Cyclooxygenase-2 überexprimieren, weisen eine erhöhte Invasivität, Angiogenese und Resistenz gegenüber einer Apoptose auf, die ggf. der PGE2-induzierten Expression angiogener Faktoren und Stabilisierung des anti-apoptotischen Proteins, Survivin, zuzuschreiben ist.
Physical form
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source - |
| assay ≥93% (HPLC) | assay - | assay ≥93% (HPLC) | assay >98% (HPLC) |
| product line BioReagent | product line BioXtra | product line - | product line - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin E2
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?