Fortfahren mit
P0424
Prostaglandin F Tris-salz
≥99%, synthetic, powder
Synonym(e):
(5Z,9α,11α,13E,15S)-9,11,15-Trihydroxyprosta-5,13-diensäure Tris-salz, PGF−Tris
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H34O5 · C4H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
475.62
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
42020658
UNSPSC Code:
12352401
EC Number:
254-002-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4087514
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Level
assay
≥99%
form
powder
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CO)(CO)CO.[H][C@]1(C\C=C/CCCC(O)=O)[C@@H](O)C[C@@H](O)[C@]1([H])\C=C\[C@@H](O)CCCCC
InChI
1S/C20H34O5.C4H11NO3/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25;5-4(1-6,2-7)3-8/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25);6-8H,1-3,5H2/b7-4-,13-12+;/t15-,16+,17+,18-,19+;/m0./s1
InChI key
IYGXEHDCSOYNKY-RZHHZEQLSA-N
Gene Information
human ... PTGFR(5737)
General description
Wässrige Lösungen sind als Aliquote für die Einmalverwendung bei 2–8 °C 30 Tage und bei − 0 °C eingefroren mehrere Monate stabil. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden.
Biochem/physiol Actions
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen.
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen. Eine positive Rückkopplung zwischen Endometrium PG F und lutealem Oxytocin ist verantwortlich für den Abschluss der Luteolyse.
Luteolytisches Prostaglandin das die Geburt auslöst. Wirksame vasokonstriktorische Substanz der pulmonalen, koronaren und zerebralen Arteriolen. Stimuliert außerdem die Kontraktion der glatten Muskulatur, beispielsweise in den Bronchien, mit möglicher Beteiligung an Asthma. Dieser Effekt wird zumindest teilweise durch Tachykinin-Freisetzung vermittelt.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P5069P6188P5640
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
solubility
H2O: 1 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 mg/mL (Hydrolyzes to 6-ketoprostaglandin F in aqueous solution.), ethanol: 50 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prostaglandin F Tris-salz
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J B Salom et al.
European journal of pharmacology, 203(1), 33-39 (1991-10-02)
We examined the effects of extracellular Ca2+ withdrawal and of Ca2+ entry blockers on goat cerebrovascular responses to prostaglandin F2 alpha (PGF2 alpha). We measured isometric tension in isolated middle cerebral arteries, and cerebral blood flow (CBF) in unanesthetized animals.
A R Fuchs
Journal of steroid biochemistry, 27(4-6), 1073-1080 (1987-01-01)
The oxytocin-neurophysin gene is expressed in several nontraditional sites within the endocrine system. In the ovary its expression in the corpora lutea is initiated by ovulation. Ovarian oxytocin concentrations reach maximal levels around day 11 of luteal cycle and fall
M Szekeres et al.
Journal of vascular research, 35(5), 332-344 (1998-10-28)
The depedence of elastic and contractile properties on the caliber of small intramural coronary arteries was investigated in the rat in vitro. Different segments of the left anterior descending coronary artery branching system were prepared for microarteriography. The segments were
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P0424-10MG04061834292104
P0424-5MG04061834292906
P0424-1MG04061834292111