Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 115,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Volume:
5 mL
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 500 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9402030
€ 115,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
colorless
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 500 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9402030
L
14.7 cm
maximum volume
5 mL
volume range
1-5 mL
volume
5 mL
Features and Benefits
- Enables accurate and precise pipetting
- Prevents liquid retention as it is designed based on liquid handling, hydrophobic and uniformly smooth surfaces
- Color-coded racks to match the compatible Finnpipette
- Color coding only applies to rack and refill packaging
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| volume 5 mL | volume - | volume - | volume - |
| manufacturer/tradename Finn 9402030 | manufacturer/tradename Finn 9400230 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9401260 |
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material colorless | material colorless | material blue | material orange |
| packaging pack of 500 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P2924-500EA | 04061834380405 |