Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1000 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 74,80 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400230
€ 74,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
colorless
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9400230
maximum volume
250 μL
volume range
0.5-250 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| manufacturer/tradename Finn 9400230 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9402030 | manufacturer/tradename Finn 9401260 |
| material colorless | material blue | material colorless | material orange |
| packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 500 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) |
| volume range 0.5-250 μL | volume range 100-1000 μL | volume range 1-5 mL | volume range 5-300 μL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?