Merck
Pipettenspitzen
ZipTip Pipettenspitzen
Pipettenspitzen sind Einweg-Kunststoffspitzen, die in Pipettiergeräten zur genauen und präzisen Abgabe von Flüssigkeiten verwendet werden. Sie sind in einer Vielzahl von Größen und Formen erhältlich, die zu verschiedenen Pipettiergerätetypen passen, und werden in der Grundlagenforschung im Labor und in der klinischen Diagnostik eingesetzt.
Erfahren Sie mehr über:
Eppendorf® epT.I.P.S. Pipettenspitzen
Diese Pipettenspitzen sind in Standard Eppendorf-Qualität, als Biopur®, PCR clean und mit geringer Rückhaltung sowie als Dualfilter T.I.P.S. ® Optionen erhältlich, was sie zu einer hervorragenden Wahl für Anwendungen in der Zellkultur, Pharmakologie, Mikrobiologie, Proteinaufreinigung, Genomik oder PCR macht.  
Eppendorf® Combitips Advanced® Pipettenspitzen
Diese Repetierpipettenspitzen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Als Eppendorf Quality, Biopur®, PCR clean und in forensischer DNA-Qualität. Die Biopur® Spitzen eignen sich für Anwendungen, bei denen die Gegenwart von lebenden Mikroorganismen die Versuchsintegrität gefährden könnte. Außerdem sind sie frei von Pyrogenen, sodass sie absolut endotoxinfrei sind. Dieses Leistungsmerkmal ist für die Zellkultur, die Pharmakologie und die medizinische Forschung unerlässlich. PCR clean- und Spitzen in forensischer DNA-Qualität hingegen sind speziell für die DNA-Extraktion, die Probenverarbeitung und das Setup der Polymerase-Kettenreaktion (PCR) konzipiert.
BRAND® Pipettenspitzen
BRAND®-Pipettenspitzen sind farblos, sowohl in steriler als auch in nicht steriler Ausführung erhältlich und bestehen aus Polypropylen. Sie werden aus Rohstoffen hergestellt, die kein Di(2-hydroxyethyl)methyldodecylammonium (DiHEMDA) und Oleamid enthalten. Diese Pipettenspitzen sind in einem Volumenbereich von 0,1 μl bis 10 ml erhältlich und können bei einer Temperatur von 121 °C autoklaviert werden. Die sterilen Spitzen werden mit Betastrahlung desinfiziert. Außerdem können diese Pipettenspitzen in Großmengen im Gestell gekauft werden.
Corning® Pipettenspitzen
Diese Pipettenspitzen werden in einer kontrollierten Formumgebung hergestellt, um Genauigkeit und Präzision für alle Spitzenvolumina sicherzustellen. Diese Pipettenspitzen sind pyrogenfrei, frei von menschlicher DNA, RNase/DNase-frei und werden steril geliefert.
ART® Pipettenspitzen mit selbstdichtender Barriere
Präzisionsgeformte Spitzen verhindern garantiert die Verschleppung von Kontaminationen bei der Aufnahme und Abgabe von Proben. Alle Art-Spitzen sind zertifiziert RNase-, DNase-, DNA- und pyrogenfrei. Art-Spitzen sind ideal für genetische Studien, Forensik, allgemeine PCR-Arbeiten und Probennahmen von Radioisotopen. Diese Pipettenspitzen sind in einem Volumenbereich von 10 μl bis 5 ml erhältlich. Sie sind auch als SoftFit für verbesserte Ergonomie und geringe Rückhaltung erhältlich. Außerdem sind sie mit Solvent Safe-Aktivkohlefiltern ausgestattet, welche das Pipettiergerät beim Pipettieren von organischen Lösungsmitteln optimal schützen.
Axygen Maxymum Recovery® Pipettenspitzen für Mikrovolumen
 Diese Pipettenspitzen werden aus nicht sterilem Polypropylen hergestellt, sind nicht pyrogen und autoklavierbar. Sie sind mit einer Vielzahl von Ein- und Mehrkanalpipettiergeräten kompatibel. Diese Spitzen sind frei von RNase und DNase und verfügen über Innenringe, die einen sicheren Sitz gewährleisten und ein Auslaufen von Flüssigkeit verhindern.
Corning® Axygen® Spitzen für Automatisierungstechnik
Diese Pipettenspitzen bestehen aus klarem Polypropylen und werden sowohl in steriler als auch in nicht steriler Ausführung angeboten. Sie sind völlig frei von RNase, DNase und humaner gDNA. Diese Spitzen sind ideal für die präzise und genaue Abgabe von Flüssigkeiten in verschiedenen automatisierten Liquid-Handling-Systemen.
Finnpipette® Pipettenspitzen
Finnpipette® Spitzen sind sowohl in klarer als auch in farbiger Ausführung erhältlich und werden als nicht sterile Pipettenspitzen kategorisiert. Diese Spitzen sind für ihre Genauigkeit und Präzision bei Pipettieraufgaben bekannt und verfügen über ein hydrophobes, gleichmäßig glattes Design, wodurch eine unerwünschte Rückhaltung von Flüssigkeiten verhindert wird.