Fortfahren mit
P2674
Finnpipette® pipette tips
Finntip 1000, non-sterile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 75,60
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 1000 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9401030
€ 75,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9401030
maximum volume
1 mL
volume range
100-1000 μL
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P3049P9560P2924
description
Finntip 1000, non-sterile
description
Finntip 250 Universal, non-sterile
description
Finntip 300, non-sterile
description
Finntip 5 mL, non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
feature
barrier: no
manufacturer/tradename
Finn 9401030
manufacturer/tradename
Finn 9400230
manufacturer/tradename
Finn 9401260
manufacturer/tradename
Finn 9402030
material
blue
material
colorless
material
orange
material
colorless
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 1000 ea (Bag)
packaging
pack of 500 ea (Bag)
maximum volume
1 mL
maximum volume
250 μL
maximum volume
300 μL
maximum volume
5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)