Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 400 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,20 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.01
UNSPSC Code:
41121600
Sterility:
non-sterile
Feature:
barrier: no
Packaging:
pack of 400 ea (Bag)
Manufacturer/tradename:
Finn 9400100
€ 87,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
orange
sterility
non-sterile
feature
barrier: no
packaging
pack of 400 ea (Bag)
manufacturer/tradename
Finn 9400100
L
7.8 cm
maximum volume
200 μL
volume range
5-200 μL
Features and Benefits
- Enables accurate and precise pipetting
- Designed for liquid handling
- Smooth and uniform inner and outer hydrophobic surfaces to prevent liquid retention
Other Notes
Browse all pipette tips
Legal Information
Finnpipette is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no | feature barrier: no |
| manufacturer/tradename Finn 9400100 | manufacturer/tradename Finn 9401260 | manufacturer/tradename Finn 9401030 | manufacturer/tradename Finn 9402030 |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| material orange | material orange | material blue | material colorless |
| packaging pack of 400 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 1000 ea (Bag) | packaging pack of 500 ea (Bag) |
| L 7.8 cm | L 5.2 cm | L - | L 14.7 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Finnpipette® pipette tips
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| P2549-400EA | 04061834380399 |