Fortfahren mit
P2517
L-α-Phosphatidylinositol Ammoniumsalz -Lösung aus Rinderleber
10 mg/mL in chloroform, ≥98% (TLC)
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 261,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 572,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 938,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (TLC)
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
concentration
10 mg/mL in chloroform
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Phospholipid-Membrankomponente, Vorläufer von Inositolphosphaten.
Phosphatidylinositol ist ein Phosphoglycerid, das Inositol als Cyclohexanol-Kopfgruppe enthält. Der Phosphatidylinositol-Signalweg wird auch als Doppelsignalweg bezeichnet, da er zwei sekundäre Botenstoffe generiert. Er wird mit einer Reihe physiologischer Prozesse in Pflanzen in Verbindung gebracht. Dazu gehören u. a. die Entstehung von Pollen und Gefäßorganen, Wurzeln und Wurzelhaarwuchs, Hormonreaktion und Stresstoleranz.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite Phosphoinositide Kinases im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Other Notes
Enthält hauptsächlich Stearin- und Arachidonsäuren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P576662966P0639
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.0%
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
10 mg/mL in chloroform
concentration
10 mg/mL in chloroform
concentration
-
concentration
-
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)