Merck
P0639
L-α-Phosphatidylinositol sodium salt from Glycine max (soybean)
≥99%
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51191904
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](OP(OC[C@H](OC([R])=O)COC([R])=O)(O[Na])=O)[C@@H]1O
Biochem/physiol Actions
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Other Notes
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)