Fortfahren mit
P5766
L-α-Phosphatidylinositol Ammoniumsalz aus Glycine max (soybean)
10 mg/mL in chloroform, ≥97.0%, solution
Synonym(e):
1,2-Diacyl-sn-glycero-3-phospho-(1-D-myo-inositol), PI, PtdIns
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 925,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 925,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
solution
concentration
10 mg/mL in chloroform
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O[C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)O)O)(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O.N
InChI
1S/C45H87O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);1H3/t37-,40-,41-,42+,43-
InChI key
SKBQHGUQGNEBST-GJCFFWOHSA-N
Biochem/physiol Actions
Phospholipid membrane component, precursor of inositol phosphates.
Other Notes
Contains primarily linoleic and palmitic acids.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0639L7635P6636
assay
≥97.0%
assay
≥99%
assay
≥96%
assay
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solution
form
powder
form
powder
form
crude powder
concentration
10 mg/mL in chloroform
concentration
-
concentration
-
concentration
~50% (TLC)
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-66-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)