Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 136,00 |
Über diesen Artikel
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
soybean
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
impurities
primarily palmitic acid, stearic acid
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
durch Behandlung von 3-sn-Phosphatidyl-inositolmit Phospholipase A2
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source soybean | biological source soybean | biological source soybean | biological source soybean |
| assay ≥98.0% (TLC) | assay ≥96% | assay ≥99% | assay - |
| functional group phospholipid | functional group phospholipid | functional group phospholipid | functional group phospholipid |
| form powder | form powder | form powder | form crude powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?