Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 252,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 937,00 |
Über diesen Artikel
€ 252,00
Produktname
4-Nitrophenyl α-L-rhamnopyranoside, powder
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1OC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H15NO7/c1-6-9(14)10(15)11(16)12(19-6)20-8-4-2-7(3-5-8)13(17)18/h2-6,9-12,14-16H,1H3
InChI key
YILIDCGSXCGACV-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL | solubility ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL | solubility methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N7763-500MG | 04061832924854 |
| N7763-100MG | 04061832924847 |