Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,00 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 75,80 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 148,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 220,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 652,00 |
Über diesen Artikel
€ 60,00
Produktname
4-Nitrophenyl α-
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12+/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-IIRVCBMXSA-N
Application
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description α-galactosidase substrate | description ≥98% (TLC) | description ≥99% | description substrate for N-acetyl-α- |
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% | assay ≥98% (TLC) |
| solubility methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility methanol: 20 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to greenish-yellow | solubility DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?