Fortfahren mit
N3512
4-Nitrophenyl α-L-arabinopyranoside
arabinosidase substrate, ≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
4-Nitrophenyl alpha-L-arabinopyranoside, p-Nitrophenyl alpha-L-arabinopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 482,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13NO7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
271.22
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
€ 482,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenyl α-L-arabinopyranoside, arabinosidase substrate
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1COC(Oc2ccc(cc2)N(=O)=O)C(O)C1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-8-5-18-11(10(15)9(8)14)19-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2
InChI key
MLJYKRYCCUGBBV-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Nitrophenyl α-L-arabinopyranoside may be used: as a 4-nitrophenyl-glycoside substrate to study the substrate activities of TlAbf51 by determining the arabinofuranosidase (Abf) activity in standard conditions.[1] It may also be used to determine the activity of α-L-arabinofuranosidase spectrophotometrically.[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7763N0877N3641
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
methanol: 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)