Fortfahren mit
N7006
4-Nitrophenyl β-D-Glucopyranosid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 118,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 429,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.730,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-661-3
Beilstein/REAXYS Number:
92211
MDL number:
€ 85,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N0877N8016N9376
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Qual a maneira correta de armazenar o produto?
    1 answer
    1. This product should be stored at -20 °C. Keep the container tightly closed and protected from moisture to maintain stability.