Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,20 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 250,00 € 212,50 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 514,00 € 436,90 | |
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.510,00 |
Über diesen Artikel
€ 83,20
Produktname
4-Nitrophenyl α-L-Fucopyranosid, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
acetone: 4 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1O[C@@H](OCc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C13H17NO7/c1-7-10(15)11(16)12(17)13(21-7)20-6-8-2-4-9(5-3-8)14(18)19/h2-5,7,10-13,15-17H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+/m0/s1
InChI key
DCCILTHSDFBSCK-RCGNDRPLSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility acetone: 4 mg/mL, clear, colorless | solubility methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL | solubility ethanol: water (1:1): 19.60-20.40 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| N3628-250MG | 04061832918129 |
| N3628-1G | 04061826691977 |
| N3628-100MG | 04061832918112 |
| N3628-25MG | 04061832918136 |