Fortfahren mit
N3001
Neuraminidase aus Clostridium perfringens (C. welchii)
Type VI, lyophilized powder, ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥2 units/mg protein (mucin)
Synonym(e):
Acyl-neuraminyl-Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
4 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 281,00
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 585,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-624-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥2 units/mg protein (mucin), ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA)
Biological source:
Clostridium perfringens str. 13
€ 281,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Clostridium perfringens str. 13
Quality Segment
type
Type VI
form
lyophilized powder
specific activity
≥2 units/mg protein (mucin), ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA)
storage temp.
−20°C
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
General description
Neuraminidase enzymes are hydrolase enzymes that promote influenza virus release from infected cells and facilitate virus spread.
Application
Neuraminidase from Clostridium perfringens (C. welchii) has been used in a study to assess a glycoprotein faction suitable for use as a substrate in preparation assays. [1] It has also been used in a study to investigate the action of an epsilion-toxin on MDCK cells. [2]
Biochem/physiol Actions
Neuraminidase from Clostridium perfringens reduces the viability of human leukemic myeloblasts and attenuates their ability to activate lymphocytes. [3]
Die Spaltung von Sialinsäurerückständen mittels Neuraminidase wurde verwendet, um das Erkennen von Antikörpern von Glycoproteinstrukturen zu untersuchen. Die Verwendung von Neuraminidase für die Schätzung von N-Acetylneuraminsäure war im Vergleich zu zwei anderen Methoden von vorteilhafter.
Die Verwendung von Neuraminidase zum Entfernen von Sialinsäurerückständen aus Glycoproteinen auf Zelloberflächen wird häufig berichtet. Für Verfahren wird in der Regel eine Anwendung von Neuraminidase in PBS bei 37 °C über 30 Minuten mit mehreren anschließenden Reinigungsvorgängen mit PBS angegeben. Die Behandlung von Gewebeschnitten mit Neuraminidase in viel geringeren Konzentrationen erfordert eine längere Inkubation: bei 1–4 U/ml in 0,1 M Acetatpuffer pH 4,2–5, 2 bis 20 Stunden bei 37 °C.
Neuraminidasen werden verwendet, um terminale N-Acetyl-Neuraminsäure (Sialinsäure) von vielen Glycoproteinen zu spalten. Das Enzym von Clostridium perfringens spaltet terminale Sialinsäurerückstände, die α-2,3- α-2,6- oder α-2,8-gebunden an Gal, GlcNac, GalNAc, AcNeu, GlcNeu, Oligosaccharide, Glycolipide, oder Glycoproteine sind. Die relative Spaltungsrate nimmt in dieser Reihenfolge ab: α-2-3 > α-2-6 α-2-8 Neuraminidase aus C. perfringens spaltet am effizientesten α-2-3-gebundene Sialinsäurerückstände im Vergleich zu A. ureafaciens, (Sigma N3642), das vorzugsweise α-2-6-gebundene Rückstände spaltet.
Preparation Note
Chromatographisch aufgereinigt aus Typ V
Analysis Note
Packungsgrößen basieren auf den 4MU-NANA-Einheiten
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2133N2876N7885
biological source
Clostridium perfringens str. 13
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Gene Information
-
specific activity
2-10 units/mg protein (mucin), 6-15 units/mg protein (using 4MU-NANA)
specific activity
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
specific activity
≥0.1 units/mg solid (using mucin), ≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA)
specific activity
1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N3001-10UN04061834115588
N3001-4UN04061834115595