Fortfahren mit
N2133
Neuraminidase aus Clostridium perfringens (C. welchii)
Type X, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
Synonym(e):
Acyl-neuraminyl-Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 278,00
5 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 773,00
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.320,00
50 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.420,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-624-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
€ 278,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Type X
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
storage temp.
−20°C
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
General description
Neuraminidase ist ein Glycosid-Hydrolase-Enzym, das die Hydrolyse von terminalen Sialinsäurerückständen katalisiert. Die bekanntesten Neuraminidasen sind virale Neuraminidasen, die die Freisetzung des Influenzavirus fördern. [1]
Application
Neuraminidase aus Clostridium perfringens wurde in einer Studie zur Bewertung der Aufreinigung mittels Affinitätschromatographie verwendet. [2] Es wird außerdem in einer Studie zur Untersuchung von ortsgerichteten Mutationen von Aminosäuren des Neuraminidase-Gens, nanH, verwendet. [3]
Biochem/physiol Actions
Die Spaltung von Sialinsäurerückständen mittels Neuraminidase wurde verwendet, um das Erkennen von Antikörpern von Glycoproteinstrukturen zu untersuchen. Die Verwendung von Neuraminidase für die Schätzung von N-Acetylneuraminsäure war im Vergleich zu zwei anderen Methoden von vorteilhafter.
Die Verwendung von Neuraminidase zum Entfernen von Sialinsäurerückständen aus Glycoproteinen auf Zelloberflächen wird häufig berichtet. Für Verfahren wird in der Regel eine Anwendung von Neuraminidase in PBS bei 37 °C über 30 Minuten mit mehreren anschließenden Reinigungsvorgängen mit PBS angegeben. Die Behandlung von Gewebeschnitten mit Neuraminidase in viel geringeren Konzentrationen erfordert eine längere Inkubation: bei 1–4 U/ml in 0,1 M Acetatpuffer pH 4,2–5, 2 bis 20 Stunden bei 37 °C.
Neuraminidase kann die Anhaftung von Typ-3-Reovirus an Zellmembranen blockieren. Diese Wirkung steht im Zusammenhang mit der Eigenschaft von Neuraminidase, Sialinsäurerückstände in Zelloberflächenrezeptoren zu hydrolysieren. [4]
Neuraminidasen werden verwendet, um terminale N-Acetyl-Neuraminsäure (Sialinsäure) von vielen Glycoproteinen zu spalten. Das Enzym von Clostridium perfringens spaltet terminale Sialinsäurerückstände, die α-2,3- α-2,6- oder α-2,8-gebunden an Gal, GlcNac, GalNAc, AcNeu, GlcNeu, Oligosaccharide, Glycolipide, oder Glycoproteine sind. Die relative Spaltungsrate nimmt in dieser Reihenfolge ab: α-2-3 > α-2-6 α-2-8 Neuraminidase aus C. perfringens spaltet am effizientesten α-2-3-gebundene Sialinsäurerückstände im Vergleich zu A. ureafaciens, (Sigma N3642), das vorzugsweise α-2-6-gebundene Rückstände spaltet.
Preparation Note
Aufgereinigt mittels Affinitätschromatographie vom Typ VIII (N 5631)
Analysis Note
Packungsgrößen basieren auf den 4MU-NANA-Einheiten
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert 1,0 Mikromol von 2′-(4-Methylumbelliferyl)-Alpha-D-N-Actetylneuraminsäure pro Minute bei einem pH-Wert von 5,0 und 37 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N5631N3001N2876
specific activity
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
specific activity
≥10 units/mg protein (using 4MU-NANA), ≥3.5 units/mg protein (mucin)
specific activity
≥2 units/mg protein (mucin), ≥6 units/mg protein (using 4MU-NANA)
specific activity
≥0.1 units/mg solid (using mucin), ≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA)
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
Gene Information
Clostridium perfringens str. 13 ... nanI(988807)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
type
Type X
type
Type VIII
type
Type VI
type
Type V
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)