Fortfahren mit
N7885
Neuraminidase aus Vibrio cholerae
Type III, buffered aqueous solution, 0.2 μm filtered, 1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
Synonym(e):
Acyl-neuraminyl-Hydrolase, Receptor-destroying enzyme, Sialidase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 243,00
2 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 323,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-624-6
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
€ 243,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
type
Type III
form
buffered aqueous solution
specific activity
1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
mol wt
83 kDa
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
Protease and NAN-aldolase, present
storage temp.
2-8°C
General description
Neuraminidase ist ein Glycosid-Hydrolase-Enzym, das die Hydrolyse von terminalen Sialinsäurerückständen katalisiert. Die bekanntesten Neuraminidasen sind virale Neuraminidasen, die die Freisetzung des Influenzavirus fördern.
Application
Neuraminidase aus Vibrio cholerae wurde in einer Studie zur Beurteilung seiner Rolle bei der Bindung und Aufnahme von Choleratoxin durch empfängliche Zellen eingesetzt. [1] Darüber hinaus wurde es in einer Studie zur Untersuchung eines Natriumsubstrats und dessen Verwendung in einem fluorometrischen Neuraminidase-Assay eingesetzt. [2]
Neuraminidase wird als Sonde zur Bestimmung der Glykokonjugatverteilung auf der Zelloberfläche und in Untersuchungen der Substratspezifität verwendet.
Biochem/physiol Actions
Neuraminidase aus Vibrio cholerae trägt durch die Toxinbindung und Begünstigung der Toxinaufnahme durch Zellen nachweislich zur Förderung von Choleratoxin-Infektionen bei. [1]
Physical form
Wässrige Lösung, pH 5,5; enthält 0,15 M NaCl und 4 mM CaCl2.
Preparation Note
Chromatographisch aufgereinigt.
Analysis Note
Frei von Konservierungsstoffen.
Other Notes
Eine Einheit setzt 1,0 μMol N-Acylneuraminsäure pro Minute bei einem pH-Wert von 5,0 und einer Temperatur von 37 °C frei, wobei, wenn nicht anders angegeben, NAN-Laktose oder Mucin aus der subaxillären Rinderdrüse verwendet wird. Preise basieren darauf, wie viele Einheiten NAN-Laktose als Substrat verwenden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N6514N2876N2133
specific activity
1-5 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
specific activity
8-24 units/mg protein (Lowry, using NAN-lactose)
specific activity
≥0.1 units/mg solid (using mucin), ≥1.3 units/mg solid (using 4MU-NANA)
specific activity
≥50 units/mg protein (using 4MU-NANA)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
83 kDa
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
foreign activity
Protease and NAN-aldolase, present
foreign activity
Protease and NAN-aldolase, present
foreign activity
Protease and NAN-aldolase, present
foreign activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Neuraminidase aus Vibrio cholerae
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Enzymatic Assay of Neuraminidase applies to products that have a specification for neuraminidase content by enzymatic determination.
Artikel
Understand sialic acid structure, function, signaling, and modifications. Easily find products for sialic acid research.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
N7885-1UN04061834118282
N7885-2UN04061834118299
Questions
  1. Dear Customer service I have a question regarding the product (N7885 Neuraminidase from Vibrio cholerae). In how much volume does the 1 Unit or 2 Unit package arrive? Could you provide a volume (or mg if it's powder)? Thanks, Ben
    1 answer
    1. The volume may be determined using the lot specific Enzymatic Activity reported in the Certificate of Analysis. For example, if a specific lot reports an Enzymatic Activity of 7.17 U/mL, the 1 unit pack size will have a volume of roughly 139 uL and the 2 unit pack size would have a volume of 278 uL. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/n7885#product-documentation