Fortfahren mit
N1891
p-Nitrophenyl phosphate
SIGMAFAST, chromogenic, tablet
Synonym(e):
pNPP tablets
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 sets
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,00
50 sets
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 250,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
MDL number:
€ 51,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SIGMAFAST-p-Nitrophenylphosphat-Tabletten, tablet, To prepare 5 mL
Quality Segment
form
tablet
solubility
deionized water: soluble 5 mL
storage temp.
−20°C
Application
Zur Verwendung als lösliches Substrat für den Nachweis einer alkalischen Phosphatase-Aktivität in Enzym-Immunassays (EIA) entwickelt. pNPP ist das bevorzugte Substrat für hochempfindliche alkalische Phosphatase-basierte EIA-Assays. Eine pNPP-Tablette und eine Tris-Puffer-Tablette werden in entionisiertem Wasser aufgelöst, wodurch ein gebrauchsfertiges Substrat gewonnen wird. Jeder SIGMAFAST-pNPP-Tablettensatz liefert eine Lösung mit 1,0 mg/ml pNPP und 0,2 M Tris-Puffer. Die Ergebnisse von EIA-Tests, in denen pNPP verwendet wird, können entweder nach einer bestimmten Zeit abgelesen oder mit 3 N NaOH gestoppt werden, wenn die Ergebnisse zu einem späteren Zeitpunkt abgelesen werden sollen. Die SIGMAFAST-Tabletten benötigen zum Ansatz einer aktiven Substratlösung lediglich die Zugabe von destilliertem oder entionisiertem Wasser. Die Tabletten sind einzeln in Folienpackungen verpackt.
SIGMA FAST p-Nitrophenyl phosphate Tablets has been used:
  • to quantify non-secreted alkaline phosphatase to monitor differentiation of osteoblast-like cells (SaoS-2)[1]
  • to stain murine preosteoblast MC3T3-E1 cells in alkaline phosphatase assay[2]
  • as a substrate for ExtrAvidin® alkaline phosphatase to measure hemoglobin-bound α-synuclein using enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)[3]
  • as a substrate for alkaline phosphatase conjugated antibodies for detection in ELISA of abirin toxin[4]
Preparation Note
Each tablet set dissolved in 5 mL deionized water yields a ready-to-use buffered solution containing pNPP.
Legal Information
ExtrAvidin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIGMAFAST is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N2770D4293D4418
solubility
deionized water: soluble 5 mL
solubility
water: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
water: 1 tablet/5 mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
tablet
form
tablet
form
tablet
form
tablet
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)