Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 sets | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 82,20 |
50 sets | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 484,00 |
Über diesen Artikel
€ 82,20
Produktname
SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidin-Tabletten, tablet, To prepare 15 mL
Quality Segment
form
tablet
solubility
water: 1 tablet/5 mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ccc(cc1N)-c2ccc(N)c(N)c2
InChI
1S/C12H14N4/c13-9-3-1-7(5-11(9)15)8-2-4-10(14)12(16)6-8/h1-6H,13-16H2
InChI key
HSTOKWSFWGCZMH-UHFFFAOYSA-N
Application
Preparation Note
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility water: 1 tablet/5 mL | solubility - | solubility deionized water: 1 mL, clear, pink | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form tablet | form tablet | form tablet | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SIGMAFAST™ 3,3′-Diaminobenzidin-Tabletten
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?