Fortfahren mit
N1268
4-Nitrophenyl β-D-Mannopyranosid
≥98%, powder
Synonym(e):
p-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 334,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 566,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.180,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H15NO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
301.25
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
252-633-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1436646
€ 188,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
4-Nitrophenyl β-D-Mannopyranosid, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11+,12-/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-LDMBFOFVSA-N
Application
4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside has been used:
  • as a substrate to analyze the action mechanism of Pyrococcus furiosus thermostable glycosidase (PFTG) and kinetic parameters by isothermal titration calorimetry (ITC)[1]
  • as a substrate for GH1-glucosidase (EaBgl1A) enzyme
  • as a substrate for screening cucumber enzymes
Biochem/physiol Actions
4-Nitrophenyl β-D-mannopyranoside or p-Nitrophenyl-β-D-mannopyranoside is a substrate for determining the activity of β-D-mannopyranosidase, an enzyme required to study about glycoproteins structural details.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N7763N0877N1252
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic)
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
solubility
ethanol: soluble 49.00-51.00 mg/mL
solubility
methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)