Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 105,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 156,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 369,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 875,00 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.540,00 |
Über diesen Artikel
€ 105,00
Produktname
4-Nitrophenyl β-D-Galactopyranosid, ≥98% (enzymatic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic)
form
powder
solubility
water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9+,10+,11-,12-/m1/s1
InChI key
IFBHRQDFSNCLOZ-YBXAARCKSA-N
Application
- als Substrat zur Beurteilung der Aktivität von Glykosaminoglykan(GAG)-abbauenden Enzymen
- als Substrat zur Untersuchung der kinetischen Eigenschaften von rekombinanter Leuconostoc mesenteroides-Glycosidase (BgLm1) und zum Bestimmen der β-Glucosidase-Aktivität
- zur Herstellung einer Substratlösung in einem modifizierten Universalpuffer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (enzymatic) | description α-galactosidase substrate | description ≥98% (TLC) | description substrate for N-acetyl-α-D-galactosaminidase |
| assay ≥98% (TLC), ≥98% (enzymatic) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 10 mg/mL, clear, colorless to very faintly green | solubility methanol: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility DMF: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?