Fortfahren mit
M9163
Medium 199
With Hanks′ salts, without ʟ-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture, 10X
Synonym(e):
M199 Medium, TCM 199
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Medium 199, 10 ×, With Hanks′ salts, without L-glutamine and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Medium 199 ist eine Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und anderen Faktoren, die ursprünglich als vollständig definierte Medienformulierung zum Kultivieren von Primärexplantaten entwickelt wurde. Wenn dieses Medium richtig ergänzt wird, weist es eine breite Anwendbarkeit auf, insbesondere für nicht transformierte Zellen. Medium 199 wird verbreitet für die Vakzinherstellung, In-vitro-Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreas und Linsengewebe eingesetzt.
Preparation Note
Supplement with 0.1 g/L L-glutamine, 0.35 g/L sodium bicarbonate at 1×.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0650M7528M5017
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Verwandter Inhalt
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.
Wei Qi et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 107(8), 2070-2078 (2018-05-02)
Stable formulations of inactivated polio vaccine (IPV) could reduce cold-chain requirements and increase distribution of the vaccine to developing countries. Recently, significant improvement in thermal stability of IPV vaccines has been achieved by including urea in lyophilized formulations. In the
Kai Wang et al.
PloS one, 6(7), e22197-e22197 (2011-07-30)
Global activation of the embryonic genome (EGA), one of the most critical steps in early mammalian embryo development, is recognized as the time when interspecies somatic cell nuclear transfer (iSCNT) embryos fail to thrive. In this study, we analyzed the
C Ling et al.
Diabetologia, 51(4), 615-622 (2008-02-14)
Insulin secretion in pancreatic islets is dependent upon mitochondrial function and production of ATP. The transcriptional coactivator peroxisome proliferator activated receptor gamma coactivator-1 alpha (protein PGC-1alpha; gene PPARGC1A) is a master regulator of mitochondrial genes and its expression is decreased
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M9163-6X500ML04061834064022
M9163-500ML04061834064015
Questions
  1. Hi, if I have 10x Medium 199, how can I dilute it in order to have 1x and grow cells? 
    1 answer
    1. Since certain components in 10X medium concentrates precipitate at pH 7.0, it is necessary to adjust the pH of these solutions to maintain solubility.
      Therefore, it may be necessary for the user to adjust the pH of the 1X preparation with sterile 1 N NaOH or 1 N HCl. Procedure For Dilution to 1X (1 Liter):
      (NOTE: Dilution of 10X solutions should be performed with sterile containers, components, and equipment.)
      • Aseptically measure out approximately 850 ml of tissue culture grade water into an appropriate size container.
      • While gently stirring the water, add 100 ml of 10X medium.
      • To the solution, add the required amount of sodium bicarbonate ( 0.35 g/L) and L-glutamine (0.1 g/L), at 1X
      • While stirring, adjust the solution to desired pH with 1 N NaOH or 1 N HCl.
      • Bring medium to final volume with additional tissue culture grade water.
      • It is recommended to sterile filter the prepared medium through a 0.22 ?m sterile membrane, or, for example, a Stericup.
      • Aseptically dispense into sterile containers. Store refrigerated at 2-8° C