Fortfahren mit
M5017
Medium 199
With Earle′s salts and ʟ-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonym(e):
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 Solution, TCM 199
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.71
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Medium 199, With Earle′s salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Medium 199 ist eine Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und anderen Faktoren, die ursprünglich als vollständig definierte Medienformulierung zum Kultivieren von Primärexplantaten entwickelt wurde. Wenn dieses Medium richtig ergänzt wird, weist es eine breite Anwendbarkeit auf, insbesondere für nicht transformierte Zellen. Medium 199 wird verbreitet für die Vakzinherstellung, In-vitro-Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreas und Linsengewebe eingesetzt.
Preparation Note
Formulated to contain 9.5 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 2.2 g/L sodium bicarbonate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M7528M2520M0650
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
500
Quality Level
400
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)