Fortfahren mit
M7528
Medium 199
HEPES modification, with Earle′s salts, and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
Zellkulturmedium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Medium 199, HEPES Modification, with Earle′s salts, 25 mM HEPES and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
pH
>7.2
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Medium 199 ist eine Kombination aus Vitaminen, Aminosäuren und anderen Faktoren, die ursprünglich als vollständig definierte Medienformulierung zum Kultivieren von Primärexplantaten entwickelt wurde. Wenn dieses Medium richtig ergänzt wird, weist es eine breite Anwendbarkeit auf, insbesondere für nicht transformierte Zellen. Medium 199 wird verbreitet für die Vakzinherstellung, In-vitro-Kultivierung von Primärexplantaten des Pankreas und Linsengewebe eingesetzt.
Preparation Note
Ergänzungsmittel mit 0,1 g/L L-Glutamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0650M5017M9163
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
NaHCO3: no
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
L-glutamine: no
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
Earle’s salts (5% CO2): yes
HEPES: no
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.
Verwandter Inhalt
Discover the formulation for Medium 199 for cell culture applications, including vaccine development.
Marten Michaelis et al.
BMC genomics, 18(1), 889-889 (2017-11-22)
Many genes important for reproductive performance are shared by both sexes. However, fecundity indices are primarily based on female parameters such as litter size. We examined a fertility mouse line (FL2), which has a considerably increased number of offspring and
Marten Michaelis et al.
Andrology, 8(5), 1419-1427 (2020-04-20)
Recently we described two outbred mouse lines which have been selected for high fertility. These mouse models doubled the number of offspring per litter. Although selected for a primarily female-trait of high fertility (increased litter size), we were interested whether
Wenjia Li et al.
Cell death & disease, 11(7), 599-599 (2020-08-01)
Alpha-lipoic acid (α-LA), a well-known antioxidant, was proved to active ALDH2 in nitrate tolerance and diabetic animal model. However, the therapeutic advantage of α-LA for heart failure and related signaling pathway have not been explored. This study was designed to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M7528-6X500ML04061834062141
M7528-500ML04061837847400